missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Silikon-Eingangsanschluss 40 mm, Verschluss für Klappe und Stopfen, kundenspezifische Position Tbc hinten für Icp110

Verwenden Sie diese Eingangsanschlüsse mit Konvektionsöfen. Memmert™ Konvektions- und Universalofen-Eingangspunkte können durch Klappe in speziellen Positionen auf der Rückseite geschlossen werden.

Marke:  Memmert™ ICP110F7

Additional Details : Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 16386997

  • 392.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Eingangsanschluss mit 38 mm klarem Durchmesser
  • Für Memmert Öfen
Spezifikation

Spezifikation

Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Edelstahl
Eingangsanschluss
38 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote