Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus Silikonelastomer
Zur Verwendung mit HF2 Pumpenköpfen
Marke: Gilson™ F117978
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Silikon
Spezifikation
Verlängerungsschläuche | |
6 mm | |
9 mm | |
Für HF2-Pumpenköpfe | |
Je 1 | |
Hoch | |
230 °C |
Ja | |
Silikon-Elastomer | |
300 cm | |
Biologische Verwendung | |
207 ml/min | |
Durchscheinend/Beige |