Learn More
Saint Gobain Life Sciences SILICONE CAP 49MM TROU 14MM .
Click to view available options
Material:
Silikon
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung in der Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie
- Für die Verwendung in der Lebensmittelwissenschaft, Technik, Medizin und in Krankenhäusern
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 14 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Kappe |