Learn More
Silikon-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für AAS, Lösung wässrig, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10214062 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10214062 100 mL 100 Milliliter
10030220 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214062 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/8062/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Silikon-Standardmetalllösung 1.000 ppm, für AAS, wässrige Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16919-19-0
Summenformel F6H8N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 178.153
MDL-Nummer 85311
InChI-Schlüssel ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
IUPAC-Name Diazan;hexafluorsilicat(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 100 mL