Learn More
Silikon-Standard, 1000 mg/l in H2O/0.24 F (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
30 mL
250 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Si | 1000 μg/ml |
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon Standard |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Güte | Assurance |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix Konzentration Kat.Nr.H2O/tr.HF 100 μg/ml PLSI9-2Y, -2T, -2X 10.000 PLSI9- |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Lösungsmittel oder Matrix | H2O |
Menge | 30 mL |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |