Learn More
Silikon-Standard, 1000 mg/l in H2O/0.24 F (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Si | 1000 μg/ml |
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silicon Standard |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben. |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| Verfahren | AA, ICP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Zertifiziertes Referenzmaterial |
| Solvent or Matrix | Wasser |
| Menge | 30 mL |
| Mehr anzeigen |