Learn More
Silikonlösung für ICP, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973504 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12973504 250 ml 250 Milliliter
12963504 100 ml 100 Milliliter
12983504 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12973504 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 053 250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Lösung enthält H2O
Konzentration 1 g/l
Menge 250 ml