Learn More
Saint Gobain Life Sciences Hitzeschutzhandschuh aus Silikon
Click to view available options
Abmessungen: 190 x 98mm
Beschreibung
- Eine Größe
- Hergestellt aus starkem, zugfestem Silikongummi
- Beständig gegen Temperaturen bis 260 °C und -57 °C
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Material | Silikonkautschuk |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Handschuhe |
Temperature (Metric) Max | 260 °C |
Menge | Je 1 |
Beständig gegen | Hitze |
Länge (metrisch) | 190 mm |
Breite (metrisch) | 98 mm |