Learn More
Saint Gobain Life Sciences Silikon-Kolbenring
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 bis 6 l-Kolben
50 bis 500 ml-Kolben
500 bis 2000 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Robuste Silikongummiringe für Kolben
- Für allgemeine Laboranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kolbenring |
| Material | Silikon |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 bis 6 l-Kolben |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Menge | 5/Packung |