Learn More
Kartell™ Wendeverschlüsse aus Silikon
Durchstechbare Stopfen zum Entnehmen von Lösungen und Suspensionen aus geschlossenen Behältern mit Spritzen. Überdrehbare Kartell™ Silikonsepten werden verwendet, um hermetische Verschlüsse in Laborröhrchen zu gewährleisten.
Marke: Kartell™ 0119600
Additional Details : Gewicht : 0.09400kg
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
- Durchstechbarer Stopfen
- Die obere Höhe stellt den überdrehbaren Abschnitt dar
- Die untere Höhe stellt den unteren Bereich dar
Spezifikation
Naturfarben | |
Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche | |
Durchmesser 24 mm | |
Je 1 |
Überdrehbare Septen | |
Oben: 25 mm; Boden: 17 mm | |
24mm | |
Silikon |