Learn More
Silizium(IV)-oxid, Pulver, 1.0 Mikrometer, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383876 25 g 25 Gramm
11393876 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16986.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silicon(IV) oxide is used in a variety of applications such as manufacturing of glass, ceramics and abrasives, and water filtration. It is a common additive in dentifrice oral care applications and the production of foods, where it is used primarily as an anti-caking and free-flow agent in powdered foods, or to absorb water in hygroscopic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Silizium(IV)-oxid wird in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Herstellung von Glas, Keramik und Schleifmitteln und der Wasserfiltration eingesetzt. Es ist ein häufig vorkommender Zusatzstoff für Anwendungen in der Zahnpflege und bei der Herstellung von Lebensmitteln, wo es vor allem als Antiback- und Fließmittel in pulverförmigen Lebensmitteln oder zur Wasseraufnahme bei hygroskopischen Anwendungen eingesetzt wird
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) oxide
Schmelzpunkt 1710°C
Namenshinweis 1.0 micron
pH 6
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Merck Index 14,8493
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Dioxosilan
Formelmasse 60.09
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2