Learn More
Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, oberflächenbehandelt, S.A. 105 bis 145 m2/g., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355607
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11355607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042783.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Adhesives, coatings, sealants, inks, thermal insulation, silicones to provide hydrophobicity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Klebstoffe, Beschichtungen, Dichtstoffe, Tinten, Wärmedämmung, Silikone für Hydrophobizität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon (IV) oxide
Namenshinweis Amorphous fumed, surface treated
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Strukturformel SiO2
IUPAC-Name Silandion
Formelmasse 60.09
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.2 g/mL