Learn More
Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, S.A. 300 bis 350 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385537
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11385537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042741.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Klebstoffe, Beschichtungen, Kosmetika
Adhesives, coatings, cosmetics, defomers, inks, lubricants, sealants, thermal insulationSilicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of food and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 300 Bis 350 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) oxide
Schmelzpunkt 1710°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Dioxosilan
Formelmasse 60.09
Geruch Odorless
Dichte 2.2