Learn More
Silizium(IV)-oxid, 30 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407797
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11354778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043111.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz als Bindemittel in der keramischen Einbettmassenbeschichtung, mit feuerfesten Pulvern für ergiebige, hochwertige Deckschichten
Used as sodium stabilizing counterion, for preparation of silica catalytic supports. Also used in glass manufacturing, foundry sand casting, metallurgical flux sand, ceramics sand, gas recovery, paint and coatings, filtration sand, chromatographic column treatment, wood treatment, inks, desiccants and powder metal molding. Its is principle gateway in electronic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 305 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) oxide
Namenshinweis 30% in H2O
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 60.09
Dichte 1.2 g/cm3 at 20°C