Learn More
Silizium(IV)-nitrid, amorph, Nanopulver, 98.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497015
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497015 25 g 25 Gramm
15432417 5 g 5 Gramm
15407025 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497015 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045611.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12033-89-5
Summenformel N4Si3
Molekulargewicht (g/mol) 140.28
MDL-Nummer MFCD00011230
InChI-Schlüssel HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC-Name Siliziumnitrid
SMILES N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon (IV) nitride
Schmelzpunkt 1900°C (sublimation)
Namenshinweis Amorphous
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Merck Index 14,8497
Formelmasse 140.28
Reinheit (%) ≥98.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.2 g/mL