Learn More
Silizium(IV)-iodid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364969
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11364969
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087303.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Licht-, Luft- und feuchtigkeitsempfindlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-84-4
Summenformel I4Si
Molekulargewicht (g/mol) 535.70
MDL-Nummer MFCD00054041
InChI-Schlüssel CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC-Name Tetraiodosilan
SMILES I[Si](I)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) iodide
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle, verpackt unter Argon
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Formelmasse 535.7