Learn More
Silizium(IV)-bromid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381559
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381559 10 g 10 Gramm
11391559 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014029.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7789-66-4 | Br4Si | 347.701 g/mol
Silicon(IV) bromide is used to grow thin films of silicon by the chemical vapor deposition method. It is also used for ceramics, sealants and the production of many cutting tools.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-66-4
Summenformel Br4Si
Molekulargewicht (g/mol) 347.701
MDL-Nummer MFCD00049530
InChI-Schlüssel AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon iv bromide, silicon tetrabromide, silane, tetrabromo, sibr4, unii-8gac9ywl42, 8gac9ywl42, silicon bromide, acmc-20ajqj
PubChem CID 82247
IUPAC-Name Tetrabromsilan
SMILES [Si](Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 154°C
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) bromide
Schmelzpunkt 5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,8499
Formelmasse 347.72
Geruch Stench
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.800 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon(IV) bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silicon(IV) bromide