Learn More
Silizium(II)-oxid, optischer Gütegrad, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824922
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11473770
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089430.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10097-28-6
Summenformel OSi
Molekulargewicht (g/mol) 44.084
MDL-Nummer MFCD00151536
InChI-Schlüssel LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC-Name Oxoniumylidynesilanid
SMILES [O+]#[Si-]
Spezifikation
Siedepunkt 1880°C
Chemischer Name oder Material Silicon(II) oxide
Schmelzpunkt >1702°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Formelmasse 44.09
Güte Optisch
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.13