Learn More
Silizium(II)-oxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407792
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10097-28-6
OSi
44.084
MFCD00151536
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
66241
CHEBI:30588
Oxoniumylidynesilanid
[O+]#[Si-]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10097-28-6
OSi
44.084
MFCD00151536
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
66241
CHEBI:30588
Oxoniumylidynesilanid
[O+]#[Si-]
A major application of silicon oxide is production of portland cement. It is used in food and pharmaceutical applications and in semiconductor industry. It is the major precursor for preparing glass and silicon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1880°C
Chemischer Name oder Material Silicon(II) oxide
Schmelzpunkt >1702°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver oder Klumpen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 44.09
Geruch Odorless
Dichte 2.13 g/cm3 at 20°C