Learn More
Silizium(II)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11318858
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
10097-28-6
OSi
44.084
MFCD00151536
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
66241
CHEBI:30588
Oxoniumylidynesilanid
[O+]#[Si-]
10097-28-6
OSi
44.084
MFCD00151536
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
66241
CHEBI:30588
Oxoniumylidynesilanid
[O+]#[Si-]
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1880°C
Chemischer Name oder Material Silicon(II) oxide
Schmelzpunkt >1702°C
Namenshinweis 6 to 15mm Pieces
Physikalische Form Stücke
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,8496
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 44.09
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Dichte 2.13 g/mL