Learn More
Silizium-Granulat, Feinanteile aus reinem Poly, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Silicon granular |
| Namenshinweis | Virgin poly fines |
| Menge | 500 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Partikelgröße | ∽1/4 in. & down |
| Form | Brocken bis Pulver |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.999% |