Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten RP-18 W/UV 254, Format: 10x20 cm (VE=50Stck.)
Artikelnummer. 10387971 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 20 cm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10387971 10 x 20 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10387971 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 811072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.00 CHF
    547.01 CHF / 50 Stück
    Sparen 74.99 CHF
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TLC/HPTLC glass plates coated with a partial octadecyl (C18, ODS) modification, wettable with water.
Spezifikation
Trägermaterial Silika
Material Nano Silikon
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 50
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche 500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 20 cm