Learn More
Siliziumdioxid, 99.998 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silicon dioxide |
| Schmelzpunkt | 1610.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Physikalische Form | Lösung |
| Menge | 20 g |
| Verpackung | Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 44.5 to 47.9% (Si) |
| Strukturformel | SiO2 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
| Formelmasse | 60.08 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Silicon dioxide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.