Learn More
Siliciumcarbidpulver, superfein, 600er Körnung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021284
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11480054
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13561.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide powder is used for its hardness in abrasive machining processes such as grinding, honing, water-jet cutting and sandblasting. And is also used as a support and shelving material in high temperature kilns such as for firing ceramics, glass fusing, or glass casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Siliciumcarbidpulver wird aufgrunde seiner Härte bei abrasiven Bearbeitungsprozessen wie Schleifen, Honen, Wasserstrahlschneiden und Sandstrahlen verwendet. Es wird auch als Stütz- und Regalmaterial in Hochtemperaturöfen verwendet, z. B. zum Brennen von Keramik, Glasschmelzen oder Glasguss.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 409-21-2
Summenformel CSi
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
MDL-Nummer MFCD00049531
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide powder
Namenshinweis superfine, 600 grit
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name methanidylidynesilylium
Formelmasse 40.1
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.16