Learn More
Siliziumcarbidpulver, mittel, 120er Körnung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473744
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473744 10,000 g 10000 Gramm
11453744 500 g 500 Gramm
11463744 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473744 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11337.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in Schleifmitteln, beim Polieren und Mahlen verwendet. Es wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Lebensdauer erfordern, wie z. B. Automobilbremsen, Autokupplungen und Keramikplatten in kugelsicheren Westen. Elektronische Anwendungen von Siliciumcarbid sind Leuchtdioden und Sensoren. Es wird für die Produktion von fruchtbaren, transgenen Maispflanzen verwendet. Siliciumcarbid-Whisker und Zirkoniumdiborid-Keramik. Es spielt eine wichtige Rolle im Rissheilungsverhalten.
Löslichkeit
Löslich in flüssigem Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und in geschmolzenem Eisen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 409-21-2
Summenformel CSi
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
MDL-Nummer MFCD00049531
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide powder
Namenshinweis Medium, 120 grit
Physikalische Form Pulver
Menge 10,000 g
Strukturformel SiC
Löslichkeitsinformationen Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron.
IUPAC-Name Methanidyllidynsilanyllium
Formelmasse 40.1
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.16