Learn More
Siliziumcarbid, 600 Mahlverbindung, 2 Unzen (57 g), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15441567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
57 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441567 57 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15441567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039801.LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mahlmasse zum Polieren von IR-Kristallfenstern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide
Namenshinweis 600 grinding compound
CAS 409-21-2
Menge 57 g
Summenformel CSi
MDL-Nummer MFCD00049531
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#[Si+]
IUPAC-Name methanidylidynesilylium
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
Formelmasse 40.1