Learn More
Siliziumcarbid, 400 Mahlverbindung, 2 Unzen (57 g), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
57 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431567 57 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15431567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039800.LA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mahlmasse zum Polieren von IR-Kristallfenstern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide
Schmelzpunkt 2700°C
Namenshinweis 400 grinding compound
CAS 409-21-2
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 57 g
Summenformel CSi
MDL-Nummer MFCD00049531
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#[Si+]
IUPAC-Name Methanidyllidynsilanyllium
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
Formelmasse 40.1
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.16 g/mL