Learn More
Trajan™ Kapillaren aus Silika
Einsatz in einer Vielzahl von GC-, LC- und bioanalytischen Kapillaranwendungen. Trajan Scientific and Medical™ nicht deaktivierte Quarzglas-GC-Schläuche sind mit einem Hochtemperaturpolyimidharz geschützt
Marke: Trajan™ 062456
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Wird in einer Vielzahl von GC-, LC- und bioanalytischen Applikationen eingesetzt
- Hergestellt aus hochwertigem Quarzglas
- Mit einem Hochtemperatur-Polyimidharz geschützte Schläuche
- 0.005 Mm bis 0.53 mm Innendurchmesser
Spezifikation
Schläuche | |
GC-, LC- und bioanalytische Anwendungen | |
0,285 mm | |
Silika |
Nicht deaktiviert | |
0,005 mm | |
10 m |