missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silica TLC, MP

Artikelnummer. 17817054 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
MP Silica TLC, 500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17817054

Marke: MP Biomedicals 0204642

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Available with or without binder and with or without fluorescent indicators

Produced from the same highly standardized raw material as the MP EcoChrom™ Silica for Column Chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material Silicon dioxide
Schmelzpunkt 1710°C
CAS 7631-86-9
pH 7
Physikalische Form Powder
Menge 500 g
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Silandion
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
Dichte 0.4 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt