Learn More
Silika, Standardlösung, Specpure™, SiO2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11396059 500 mL 500 Milliliter
11329877 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396059 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042225.AP
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011232
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica standard solution
Namenshinweis SiO2 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Güte Specpure