Learn More
Silica for HPLC, MP
Artikelnummer. 17807044 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
MP Silica for HPLC, 10 g
Artikelnummer. 17807044
Marke: MP Biomedicals 0202790
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Silica for HPLC's very closely controlled particle range guarantees dense column packings, high plate numbers and relatively low back pressure
Weight: 0.4 to 0.5 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material Silicon dioxide
Schmelzpunkt 1710°C
CAS 7631-86-9
Farbe Weiß
pH 7
Physikalische Form Powder
Menge 10 g
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Silandion
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
Verlust bei Trocknung 3.50%
Dichte 0.3 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.