Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL Unmodifizierte Kieselgelschichten auf Glasplatten für die HPTLC
Trennen Gemische mit scharfen Trennungen, kurzen Entwicklungszeiten und kurzen Migrationsentfernungen. Nano-SIL nicht modifizierte HPTLC-Silikaschichten auf Glasplatten haben eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit im Vergleich zu SIL G-Platten.
Marke: Macherey-Nagel™ 811013
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Nano-Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ~ 500 m2/g, mittlere Porengröße 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0.75 ml/g, Partikelgröße 2 bis 10 µm
- Indikator: Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
- Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist
Spezifikation
50er-Packung | |
100 x 200 mm | |
60 Å | |
0.75 ml/g | |
0.20 mm |
Glasplatten | |
Kieselgel 60 | |
2 bis 10 µm | |
~500 m2/g |