Learn More
Draeger Safety Silika-Gelröhrchen
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Zum Beispiel die Analyse der Abluft zur Bestimmung der Emission eines schädlichen Stoffes
- Nach der Probenahme muss das Röhrchen mit den mitgelieferten Polyethylen-Kappen verschlossen werden
- Adsorbat: organische Verbindungen, die an Silikagel adsorbieren
- Adsorptionsschicht: 1100 mg
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 125 mm Schlauchlänge, 7 mm AD, 5 mm ID |
| Typ | Typ G |
| Menge | 10/Packung |
| Röhrchentyp | Kieselgel |