Learn More
Kieselgel, hochreine TLC-Qualität, mit Gipsbindemittel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11335577 250 g 250 Gramm
11305577 50 g 50 Gramm
11325577 1 kg 1 Kilogramm
11315577 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11335577 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 042763.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TLC-Plattenvorbereitung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis With gypsum binder
Physikalische Form 12 Micron APS,S.A.500-600m
pH 6 bis 7
Material Kieselgel
Menge 250 g
Partikelgröße 500 to 600m2/g, 60Å
Güte TLC, hohe Reinheit
Oberfläche 500 to 600m2/g