Learn More
Kieselgel, hochreine TLC-Qualität, mit Gipsbindemittel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11305577 50 g 50 Gramm
11335577 250 g 250 Gramm
11325577 1 kg 1 Kilogramm
11315577 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11305577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042763.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TLC-Plattenvorbereitung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis With gypsum binder
Physikalische Form 12 Micron APS,S.A.500-600m
pH 6 bis 7
Material Kieselgel
Menge 50 g
Partikelgröße 500 to 600m2/g, 60Å
Güte TLC, hohe Reinheit
Oberfläche 500 to 600m2/g