Learn More
Silikagel orange, Honeywell™
Granulat (0,2 bis 1 mm)
Marke: Honeywell Research Chemicals 10087H-500G
Additional Details : CAS : 7783-83-7 Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
– Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Beads | |
≥90.00% | |
500 g | |
Max. 2 % |
7631-86-9,7783-83-7 | |
≤100.00% | |
Silica gel | |
Plastic Bottle |