Learn More
Siliziumgel, Solstice
Artikelnummer. 15681360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15681360 6 x 2.5 kg 6 Stück
15661360 500 g 500 Gramm
15641360 1 kg 1 Kilogramm
15651360 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15691360 6 x 500 g 6 Stück
15671360 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15681360 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 137676X2.5KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Feuchtigkeitsindikator ohne Schwermetalle
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112926-00-8
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselgel
Material Kieselgel
Menge 6 x 2.5 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten