Learn More
Kieselgel-Trockenmittel, anzeigend, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silica gel desiccant |
| Namenshinweis | For analysis ACS |
| Farbe | Blau |
| Physikalische Form | granular |
| Material | Kieselgel |
| Menge | 2.5 kg |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alkalies. Insoluble in water. |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Güte | ACS |
Sicherheit und Handhabung
- Silica gel desiccant, indicating, ACS
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Cobaltous chloride