Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, 0.035 bis 0.070 mm, 60Å
Artikelnummer. p-70200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
30 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
30 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10273542
Marke: Thermo Scientific Chemicals 240360050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Säulenchromatographie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Spezifikation
Porengröße 60 Å
Verpackung Kunststoff-Fass
Menge 5 kg
Typ Kieselgel
Material Kieselgel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenchromatographie