Learn More
Kieselgel, für Chromatographie, 0.035 bis 0.070 mm, 90 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721804 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10721804 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10732661 1 kg Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721804 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 241652500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis For chromatography, 0.035-0.070mm, 90Å
Material Kieselgel
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 60.08