Learn More
Kieselgel, 80 bis 100 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
- Geeignet für die Säulenchromatographie und die Skalierung von TLC-Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kieselgel |
| CAS | 63231-67-4 |
| Material | Kieselgel |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | H2O3Si |
| Netzgröße | 80 bis 200-Netz |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| InChI-Schlüssel | IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O[Si](=O)O |
| IUPAC-Name | Dihydroxy(oxo)silan |
| Mehr anzeigen |