Learn More
Kieselgel 60, 0.060 bis 0.2 mm (70 bis 230 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
2500 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368875 2500 g 2.50 Kilogramm
11358875 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368875 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14002.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kieselgel wird in der Säulenchromatographie ohne angewendeten Druck (der Schwerkraft folgend) verwendet. Es wird als Adsorptionsmittel in verschiedenen Anwendungen und zum Entfernen von Verunreinigungen eingesetzt. Es wird als stationäre Base in der Säulenchromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Flusssäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel 60
Namenshinweis 0.060 to 0.2mm
Material Kieselgel
Menge 2500 g
Netzgröße 70 to 230 mesh
Merck Index 14,8493
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.