Learn More
Kieselgel (2.5 – 6.0 mm), rein, Trockenmittel, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical S/0720/53
Additional Details : CAS : 7631-86-9 Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Kunststoffpulverbehälter | |
5,5 bis 8 | |
500 g |
Marke: Fisher Chemical S/0720/53
Additional Details : CAS : 7631-86-9 Gewicht : 0.50000kg
Kunststoffpulverbehälter | |
5,5 bis 8 | |
500 g |