Learn More
MP EcoChrom Silica DCC, 60 Å, 63 to 200 μm, pH 7.5, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17877044 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
Artikelnummer. 17877044
Marke: MP Biomedicals 0204526
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica
Namenshinweis DCC
CAS 7631-86-9
Menge 3 kg
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Silandion
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formelmasse 60.08
Dichte 2g/cm3 at 20°C