Learn More
Silika aktiv 36 bis 200μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silika |
| Namenshinweis | Active |
| CAS | 7631-86-9 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | O2Si |
| MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Synonym | Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous |
| InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |