Learn More
Silica, Active, 32 to 100 μm, 60A, MP
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
MP Silica, Active, 32 to 100 μm, 60A; 500 g
Beschreibung
The initial activity of EcoChrom™ Silica, active, corresponds to the activity of Alumina activity I.
Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Key Applications:
- Chromatography
- Chemical Synthesis
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 2230°C (Lit.) |
| Chemischer Name oder Material | Silicon dioxide |
| Schmelzpunkt | 1710°C (Lit.) |
| CAS | 7631-86-9 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 7.0 (Lit.) |
| Physikalische Form | Powder |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | O2Si |
| MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Mehr anzeigen |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.