Learn More
Kieselgel 32 bis 63 μm, 60 A, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Für Chromatographie; chemische Synthese
178.08 CHF - 2671.20 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Typ | Silika |
Physikalische Form | Pulver |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Dichte | 2 g/cm3 bei 20 °C |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11363569
|
MP Biomedicals
0202827 |
2.5 kg |
178.08 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333549
|
MP Biomedicals
0202756 |
15 kg |
2671.20 CHF
15 Kilogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353569
|
MP Biomedicals
0202826 |
25 kg |
1595.30 CHF
25 Kilogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Pulver | |
2 g/cm3 bei 20 °C |
Silika | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
7631-86-9 |