Learn More
Bolle Safety Silex Schutzbrille
Artikelnummer. 16421881 Alle ansehen Bollé Safety Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Klar
Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung Packungsgröße
16421881 Rauch 1 Stück
16431881 Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16421881 Lieferant Bolle Safety Lieferanten-Nr. SILEXPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.75 CHF
    6.12 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.63 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SILEX Schutzbrillen bieten Lösungen, die an unterschiedliche Anforderungen angepasst sind und gleichzeitig optimale Qualität gewährleisten.
  • Ultra-Wickelrahmen
  • PC/TPR-Koinjizierte Bügel für mehr Komfort
  • Breites Sichtfeld
  • Flex 160° Bügel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, EN166 FT
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Rauch
Produkttyp Schutzbrillen
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 30 g
Lens Material Polycarbonat