Learn More
Ambion™ Silencer™ Select vordefinierte siRNA
Artikelnummer. 10330995
Click to view available options
Reinheit:
HPLC
HPLC-gereinigt
In vivo
Standard
Standardreinheit
Menge:
1 μmol
10 μmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Nanomol
1 Stück
5 Nanomol
Artikelnummer. 10330995
Marke: Ambion™ 4404014
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvorhersage und Chemie umfassen. Es stehen verschiedene Silencer™ Select siRNAs zur Auswahl – vorkonzipiert oder validiert. Die Silencer™ Select vorkonfigurierten siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei, während die Silencer™ Select validierten siRNAs funktionell getestet werden, um die Zielgenexpression zu reduzieren. Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Screening mit hohem Durchsatz erhältlich. Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Die Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs umfassen:
  • Potent – bis zu 100-fach potenter als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
  • Hinweis: Silencer™ vorkonzipierte & Validated siRNAs are designed using our first-generation algorithm and DO NOT include any chemical modifications. They are recommended for completing in vitro RNAi studies that were started using Silencer™ siRNAs. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
    Ungefähre Bearbeitungszeit*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Werktage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Werktage (20 und 40 nmol); 15 Werktage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Werktage (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung -20 °C
    Beschreibung Silencer™ Select Pre-Designed siRNA, 250 nmol, HPLC-gereinigt, für RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, RNAi, siRNA
    Endprodukttyp Silencer™ Select vorkonzipierte siRNA
    Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA
    Produkttyp Silencer™ Select vorkonzipierte siRNA
    Reinheit HPLC-gereinigt
    Menge 250 nmol
    Probengröße 250nmol