Learn More
Ambion™ Silencer™ Select vordefinierte siRNA
Beschreibung
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs:
Hinweis: Silencer ™ vorkonfigurierten und validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält getrocknete siRNA (5 nmol) und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren. |
| Beschreibung | Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNA, 5 nmol, Standardreinheit, für RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, RNAi, siRNA |
| RNAi Type | siRNA |
| Endprodukttyp | Silencer™ Select vorkonzipierte siRNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA |
| Produktlinie | Silencer Select, Ambion |
| Produkttyp | Silencer™ Select vorkonzipierte siRNA |
| Reinheit | Standardreinheit |
| Menge | 5 nmol |
| Probengröße | 5nmol |